Merck
694738
Sigma-Aldrich
2-氨基-3-碘-5-硝基吡啶
97%
别名:
3-碘-5-硝基-2-氨基吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4IN3O2
CAS号:
分子量:
265.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
231-236 °C
官能团
iodo
nitro
SMILES字符串
Nc1ncc(cc1I)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4IN3O2/c6-4-1-3(9(10)11)2-8-5(4)7/h1-2H,(H2,7,8)
InChI key
FEADVZZIWYNCBF-UHFFFAOYSA-N
应用
氮杂吲哚化学反应的起始物质。[1]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Isao Takemura et al.
Organic letters, 6(15), 2503-2505 (2004-07-17)
[reaction: see text] Concise synthesis of defucogilvocarcin M was achieved via the [2 + 2 + 2] approach to beta-phenylnaphthalene structure.