Merck
693332
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrafluoro-N,N-dimethylethylamine
97%
别名:
1,1,2,2-Tetrafluoro-N,N-dimethylethanamine, N,N-Dimethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethylamine, TFEDMA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CHF2CF2N(CH3)2
CAS号:
分子量:
145.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
方案
97%
沸点
77 °C/760 mmHg
密度
1.24 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
CN(C)C(F)(F)C(F)F
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)