Merck
692425
Sigma-Aldrich
(R)-RuCl[(p-异丙基甲苯)(DTBM-SEGPHOS®)]Cl
别名:
氯[(R)-(-)5,5′-双[双(3,5-二-叔丁基-4-甲氧基苯基)膦]-4,4′-二-1,3-苯并二噁茂](p-伞花素)氯化钌(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[C84H114ClO8P2Ru]+Cl−
分子量:
1485.72
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
形狀
powder
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[Ru]Cl.CC(C)c1ccc(C)cc1.COc2c(cc(cc2C(C)(C)C)P(c3cc(c(OC)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c4ccc5OCOc5c4-c6c7OCOc7ccc6P(c8cc(c(OC)c(c8)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c9cc(c(OC)c(c9)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C74H100O8P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-67(2,3)47-33-43(34-48(61(47)75-25)68(4,5)6)83(44-35-49(69(7,8)9)62(76-26)50(36-44)70(10,11)12)57-31-29-55-65(81-41-79-55)59(57)60-58(32-30-56-66(60)82-42-80-56)84(45-37-51(71(13,14)15)63(77-27)52(38-45)72(16,17)18)46-39-53(73(19,20)21)64(78-28)54(40-46)74(22,23)24;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h29-40H,41-42H2,1-28H3;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
MYYXUILRYSITRR-UHFFFAOYSA-L
法律資訊
与 Takasago 合作销售,仅用于研究目的。日本注册号 3148136
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)