Merck
692115
Sigma-Aldrich
3-(3,5-二氟苯基)丙酸
97%
别名:
3,5-二氟氢化肉桂酸, 3-(3,5-Difluorophenyl)propanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8F2O2
CAS号:
分子量:
186.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
59-61 °C
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES 字串
OC(=O)CCc1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C9H8F2O2/c10-7-3-6(1-2-9(12)13)4-8(11)5-7/h3-5H,1-2H2,(H,12,13)
InChI 密鑰
SAAKANGUQMVTHQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)