Merck
691909
Sigma-Aldrich
3-喹啉硼酸
technical grade
别名:
(3-Quinolinyl)boronic acid, (3-Quinolyl)boronic acid, Quinolin-3-ylboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8BNO2
分子量:
172.98
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
如需咨询该产品691909,请联系默克当地办事处或经销商。 联系客户支持
等级
technical grade
质量水平
表单
powder
mp
191-196 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OB(O)c1cnc2ccccc2c1
InChI
1S/C9H8BNO2/c12-10(13)8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6,12-13H
InChI key
YGDICLRMNDWZAK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
可能含有不定量的酸酐。
用于以下反应的反应物:
  • 制备P1取代对称性人免疫缺陷型病毒蛋白酶抑制剂,具有针对耐药病毒的抗病毒活性
  • 在连续流中与杂环芳卤经Suzuki-Miyaura交叉偶联反应制备双杂环芳基化合物
  • 制备TGF-1和激活素A信号通路抑制剂Ph和杂环(吡啶基)吡唑基)吡啶
  • 铜介导的三氟甲基化反应
  • 经二卤杂环芳烃化合物的区域选择性Suzuki偶联反应合成康普瑞汀(combretastatin)类似物并研究其生物活性
  • Suzuki-Miyaura交叉偶联反应
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Manabu Nakazono et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 436, 27-34 (2014-05-13)
Various styrylbenzene compounds were synthesized and evaluated as mainly Aβ amyloid sensors. These compounds, however, cannot be used for detecting amyloid deposition in peripheral nerves because of the inherent sensitivity of the compounds. These compounds often generate false positives especially