Merck
691003
Sigma-Aldrich
4-氨基-3-戊烯-2-酮
97%
别名:
乙酰丙酮胺
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$128.00
$128.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$128.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9NO
CAS号:
分子量:
99.13
Beilstein:
1209344
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$128.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥96.5% (GC)
97%
表单
solid
官能团
amine
ketone
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(N)=CC(C)=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-4(6)3-5(2)7/h3H,6H2,1-2H3
InChI key
OSLAYKKXCYSJSF-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)