Merck
690554
Sigma-Aldrich
(S)-5-叔丁基氢 2-叠氮基戊二酸酯 二环己基铵盐
99%
别名:
(S)-2-叠氮-戊二酸 5-叔丁酯 二环己基铵盐, (S)-2-叠氮基戊二酸 5-叔丁酯 二环己基铵盐, Azido-Glu(OtBu)-OH 二环己基铵盐, N3-Glu(OtBu)-OH 二环己基铵盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H15N3O4 · C12H23N
分子量:
410.55
Beilstein:
5283884
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
方案
≥98.5% (CE)
99%
表单
powder
旋光性
[α]/D +30±2°, c = 1% in ethanol
反应适用性
reaction type: click chemistry
mp
138-142 °C
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C9H15N3O4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-9(2,3)16-7(13)5-4-6(8(14)15)11-12-10/h11-13H,1-10H2;6H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15)/t;6-/m.0/s1
InChI key
HUGJJWGCHPWKGY-ZCMDIHMWSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)