Merck
690538
Sigma-Aldrich
3-氨基巴豆腈
Arxada quality, ≥96.0% (based on DM, GC, KF)
别名:
3-亚氨基丁腈, 3-氨基-2-丁烯腈, 二乙腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2N(CH3)=CHCN
CAS号:
分子量:
82.10
Beilstein:
1719815
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥96.0% (based on DM, GC, KF)
形狀
flakes
品質
Arxada quality
製造商/商標名
Arxada AG
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C\C(N)=C/C#N
InChI
1S/C4H6N2/c1-4(6)2-3-5/h2H,6H2,1H3/b4-2+
InChI 密鑰
DELJOESCKJGFML-DUXPYHPUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)