Merck
689181
Sigma-Aldrich
1-(3,4,5-三甲氧基苄基)哌嗪 盐酸盐
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H22N2O3 · xHCl
CAS号:
分子量:
266.34 (free base basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥95%
≥95.0% (HPLC)
形狀
powder
雜質
≤5.0% water
SMILES 字串
Cl.COc1cc(CN2CCNCC2)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C14H22N2O3.ClH/c1-17-12-8-11(9-13(18-2)14(12)19-3)10-16-6-4-15-5-7-16;/h8-9,15H,4-7,10H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
KQVXQLNBEHFJNR-UHFFFAOYSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3