Merck
680788
Sigma-Aldrich
5-(3-吡啶基)-1,3,4-噁二唑-2-硫醇
97%
别名:
5-(3-吡啶基)-1,3,4-噁二唑-2(3H)-硫酮
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$291.00
$291.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$291.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5N3OS
CAS号:
分子量:
179.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$291.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
231 °C (dec.)
SMILES字符串
Sc1nnc(o1)-c2cccnc2
InChI
1S/C7H5N3OS/c12-7-10-9-6(11-7)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H,10,12)
InChI key
QBLWWQDTKCIRSW-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)