Merck
68916
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-S-甲基-S-苯亚磺酰亚胺
≥99.0% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H9NOS
CAS号:
分子量:
155.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
方案
≥99.0% (GC)
表单
solid
旋光性
[α]/D −28.5±3, c = 1 in acetonitrile
SMILES字符串
C[S@@](=N)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H9NOS/c1-10(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3/t10-/m1/s1
InChI key
YFYIDTVGWCYSEO-SNVBAGLBSA-N
其他说明
新型 C1-对称单砜亚胺配体,可用于对映选择性杂 Diels-Alder 反应:喹啉类 C1-对称砜亚胺反应可生成光学纯度高达 96% 的环加合物[1]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Carsten Bolm et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (22), 2826-2827 (2003-12-04)
Quinoline-based C1-symmetric sulfoximines have been used as chiral ligands in copper-catalyzed asymmetric hetero Diels-Alder reactions leading to cycloadducts with up to 96% ee.