Merck
688894
Sigma-Aldrich
3-氨基巴豆酸甲酯
Arxada quality, 98.0-100.3 % (w/w) (GC)
别名:
3-氨基-2-丁烯酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C(NH2)=CHCOOCH3
CAS号:
分子量:
115.13
Beilstein:
956592
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
crystals
品質
Arxada quality
製造商/商標名
Arxada AG
濃度
98.0-100.3 % (w/w) (GC)
雜質
≤1.0 % (w/w) water (Karl Fischer)
mp
81-83 °C (lit.)
81.0-84.0 °C
SMILES 字串
COC(=O)\C=C(\C)N
InChI
1S/C5H9NO2/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H,6H2,1-2H3/b4-3+
InChI 密鑰
XKORCTIIRYKLLG-ONEGZZNKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
213.8 °F - closed cup
閃點(°C)
101 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves