Merck
688606
Sigma-Aldrich
反式-2-甲基-2-丁烯酰氯
≥97.0%
别名:
(E)-2,3-二甲基丙烯酰氯, (E)-2-甲基-2-丁烯酰氯, (E)-2-甲基巴豆酰氯, 3-顺式-甲基-甲基丙烯酰氯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$892.00
$892.00
预计发货时间2025年4月22日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$892.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H7ClO
CAS号:
分子量:
118.56
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$892.00
预计发货时间2025年4月22日详情
获取大包装报价
方案
≥97.0%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.471
官能团
acyl chloride
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C\C=C(/C)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3/b4-3+
InChI key
TUNLYEHIVPWOHK-ONEGZZNKSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)