Merck
687812
Sigma-Aldrich
多层碳纳米阵列
vertically aligned on copper wafer substrate
别名:
CNT阵列, MWCNT阵列
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
物料
copper (wafer)
方案
>99.9% carbon basis
表单
(1cm X 1cm X 0.05cm high conductivity low-oxygen copper substrate)
组成
Carbon, >99.9% (structured (sp2) carbon. <0.1% amorphous (sp3) carbon.)
直径× 长度
100 nm × 30 μm , ±10%
表面覆盖度
surface coverage ~2 × 109 CNT/cm2 ~20/μm2
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
多壁碳纳米管(MWNTs,CNTs)是通过等离子体增强化学气相沉积(PECVD)制备的。所形成的 CNT 可以在催化剂载体上形成束状,也可以在底物上形成图案。1 每个 MWCNT 的尖端都焊接了直径与纳米管直径相同的镍催化剂颗粒。
应用
适用于纳米电子学的高质量 CNT 阵列
特点和优势
每根 MWCNT 的末端被直径与纳米管直径相等的碳化镍粒子覆盖。
包装
包装在真空释放(VR)托盘中。请参阅技术公告 AL-237。
制备说明
等离子体增强化学气相沉积(PECVD)方法
法律信息
Vacuum Release is a trademark of Gel-Pak
象形图
FlameEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)