Merck
687138
Sigma-Aldrich
1-Boc-哌嗪-2-羧酸
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18N2O4
分子量:
230.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
mp
243-247 °C (dec.)
官能团
carboxylic acid
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCNCC1C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)12-5-4-11-6-7(12)8(13)14/h7,11H,4-6H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI key
MPOFEHGMWPHBSF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)