Merck
686220
Sigma-Aldrich
羧乙基丙烯酸铪
60% in 1-butanol, contains 500 ppm methyl hydroquinone as inhibitor
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Hf(CH2CHCO2(CH2)2CO2)4
分子量:
750.96
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
产品686220是客户指定产品,不在网上销售。 联系技术服务部门
表单
liquid
包含
500 ppm methyl hydroquinone as inhibitor
浓度
60% in 1-butanol
密度
1.154 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
[Hf+4].[O-]C(=O)CCOC(=O)C=C.[O-]C(=O)CCOC(=O)C=C.[O-]C(=O)CCOC(=O)C=C.[O-]C(=O)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/4C6H8O4.Hf/c4*1-2-6(9)10-4-3-5(7)8;/h4*2H,1,3-4H2,(H,7,8);/q;;;;+4/p-4
InChI key
FGZZWYGTQYZLSX-UHFFFAOYSA-J
应用
含铪多官能丙烯酸酯,可用于制备具有高折射率的固化、透明膜。
请参见产品号 686204 以了解其他应用和使用信息(Aldrich 技术通报 AL-238)
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
120.0 °F - closed cup
闪点(°C)
48.89 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
折射率(RI或n)对于光波导和眼科装置等光学应用非常重要。基于其独特的折射率特性和良好的光学透明度,聚合物材料还可用作太阳能电池、显示器和隐形眼镜的抗反射涂层。
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.