Merck
684619
Sigma-Aldrich
3-溴-2-异丙氧基-5-甲酰基苯基硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12BBrO4
分子量:
286.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
powder
mp
105-109 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)Oc1c(Br)cc(C=O)cc1B(O)O
InChI
1S/C10H12BBrO4/c1-6(2)16-10-8(11(14)15)3-7(5-13)4-9(10)12/h3-6,14-15H,1-2H3
InChI 密鑰
JDRHFOMNQQEZJZ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
可能含不定量的酸酐。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)