Merck
682616
Sigma-Aldrich
纳米粘土,表面改性
contains 25-30 wt. % octadecylamine
别名:
Nanomer® I.30E, Nanomer® clay, 蒙脱石粘土
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
表单
powder
包含
25-30 wt. % octadecylamine
基质
Montmorillonite clay base material
粒径
≤20 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
掺入到胺固化环氧聚氨酯类化合物中
  • 加速固化催化剂
  • 提高模量
  • 升高玻璃化转变温度
  • 增强耐化学性
要了解代表性应用数据和纳米复合材料处理方法,请参见数据表 T11T13
法律信息
Nanomer® 粘土是 Nanocor Corporation 的产品
Nanocor®, Inc. 的产品
Nanomer is a registered trademark of Amcol International Corporation
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)