Merck
682551
Sigma-Aldrich
2,4,5-三氟苯基异氰酸酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H2F3NO
分子量:
173.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
折射率
n20/D 1.4780
密度
1.429 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
Fc1cc(F)c(cc1F)N=C=O
InChI
1S/C7H2F3NO/c8-4-1-6(10)7(11-3-12)2-5(4)9/h1-2H
InChI key
FNPFGLMBBUHGAT-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
140.0 °F - closed cup
闪点(°C)
60 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)