Merck
681857
Sigma-Aldrich
3-氯苯甲酰乙腈
97%
别名:
3-Chlorophenacyl cyanide, 3-氧代-3-(3-氯苯基)丙腈, 3-氯-β-氧代苯丙烷腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H6ClNO
CAS号:
分子量:
179.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
79-83 °C
官能基
chloro
ketone
nitrile
SMILES 字串
Clc1cccc(c1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-8-3-1-2-7(6-8)9(12)4-5-11/h1-3,6H,4H2
InChI 密鑰
IUDFNNHFARLIPF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)