Merck
681318
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-羟甲基哌啶
97%
别名:
N-Boc-3-(羟甲基)哌啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H21NO3
分子量:
215.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
77-81 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(CO)C1
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-6-4-5-9(7-12)8-13/h9,13H,4-8H2,1-3H3
InChI 密鑰
OJCLHERKFHHUTB-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for synthesis of:
  • Pim-1 inhibitors
  • Vasopressin1b receptor antagonists
  • CXCR4 antagonists as anti-HIV agents
  • Amide CCR5 antagonist
  • PSSRI-based inhibitors of S. aureus multidrug efflux pumps
  • Human GnRH receptor antagonists
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)