Merck
680060
Sigma-Aldrich
6-氯-2-氟嘌呤
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H2ClFN4
CAS号:
分子量:
172.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
157-162 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Fc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
InChI
1S/C5H2ClFN4/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H,8,9,10,11)
InChI 密鑰
UNRIYCIDCQDGQE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)