Merck
679844
Sigma-Aldrich
2-溴-3-氯丙烯
97%
别名:
2-Brom-3-chlorpropen
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H4BrCl
CAS号:
分子量:
155.42
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5042
bp
75-80 °C/450 mmHg
密度
1.6343 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
ClCC(Br)=C
InChI
1S/C3H4BrCl/c1-3(4)2-5/h1-2H2
InChI 密鑰
LGQUWHWIEUSLLO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
99.0 °F - closed cup
閃點(°C)
37.2 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)