Merck
679682
Sigma-Aldrich
4-甲基吡啶-2-甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7NO2
CAS号:
分子量:
137.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
137-141 °C
SMILES字符串
Cc1ccnc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-2-3-8-6(4-5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10)
InChI key
CMMURVLHXMNTHY-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)