Merck
679410
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-2,2-二甲基环丙烷-1-羧酰胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H11NO
分子量:
113.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352111
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
135-139 °C
SMILES字符串
CC1(C)C[C@H]1C(N)=O
InChI
1S/C6H11NO/c1-6(2)3-4(6)5(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H2,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
YBZQRYWKYBZZNT-BYPYZUCNSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)