Merck
679402
Sigma-Aldrich
1-异丙烯基-2-苯并咪唑酮
97%
别名:
1,3-二氢-1-(1-甲基乙烯基)-2H-苯并咪唑-2-酮, 1-(2-丙烯基)-2-苯并咪唑酮
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$157.00
$157.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$157.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10N2O
CAS号:
分子量:
174.20
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$157.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
121-125 °C
SMILES字符串
CC(=C)N1C(=O)Nc2ccccc12
InChI
1S/C10H10N2O/c1-7(2)12-9-6-4-3-5-8(9)11-10(12)13/h3-6H,1H2,2H3,(H,11,13)
InChI key
XFASJWLBXHWUMW-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)