Merck
679224
Sigma-Aldrich
丁基三氯硅烷
≥98%, deposition grade
别名:
Trichlorobutylsilane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3SiCl3
CAS号:
分子量:
191.56
Beilstein:
1736032
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
等级
deposition grade
方案
≥98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.437 (lit.)
沸点
149 °C (lit.)
密度
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H9Cl3Si/c1-2-3-4-8(5,6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
FQEKAFQSVPLXON-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
113.0 °F - closed cup
闪点(°C)
45 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Deposition Grade Silanes, fully characterized by chemical analysis and nuclear magnetic resonance (NMR) with greater than 98% purity, for Sol-Gel Processes.
Reactive silicone chemistry: Focus on pure silicon production, polymerizations, and controlled stereochemistry reactions.
涉及到反应性有机硅化学的研究已聚焦于纯硅和杂合材料的生产、氢化硅烷化、开环和原子转移聚合,以及具有受控立体化学的聚合和缩合反应。
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
查看所有结果