Merck
679135
Sigma-Aldrich
1-(2,3-二氯苯基)哌嗪盐酸盐
97%
别名:
1-(2,3-dichlorophenyl)piperazine, 2,3-DCPP HCl
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$108.00
$108.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$108.00
About This Item
线性分子式:
C10H12Cl2N2 · HCl
分子量:
267.58
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$108.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
243-247 °C
官能团
chloro
SMILES字符串
Cl[H].Clc1cccc(N2CCNCC2)c1Cl
InChI
1S/C10H12Cl2N2.ClH/c11-8-2-1-3-9(10(8)12)14-6-4-13-5-7-14;/h1-3,13H,4-7H2;1H
InChI key
CYQFNNSFAGXCEC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)