Merck
676063
Sigma-Aldrich
2-氨基-4'-溴二苯甲酮
95%
别名:
2-氨苯基(4-溴苯基)甲酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H10BrNO
CAS号:
分子量:
276.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
mp
103-110 °C
官能团
bromo
ketone
SMILES字符串
Nc1ccccc1C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H10BrNO/c14-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)15/h1-8H,15H2
InChI key
WIISOMGJWLLMDG-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)