Merck
67500
Sigma-Aldrich
4-甲基-1-己烯
≥98.0% (GC)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 ML
$90.20
$90.20
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 ML
$90.20
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH(CH3)CH2CH=CH2
CAS号:
分子量:
98.19
Beilstein:
1732620
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$90.20
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥98.0% (GC)
折射率
n20/D 1.401
沸点
86-88 °C (lit.)
密度
0.705 g/mL at 20 °C (lit.)
官能团
allyl
SMILES字符串
CCC(C)CC=C
InChI
1S/C7H14/c1-4-6-7(3)5-2/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
InChI key
SUWJESCICIOQHO-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameHealth hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
14.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-10 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)