化驗
97%
折射率
n20/D 1.537
bp
150 °C/1 mmHg
密度
1.314 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
ester
SMILES 字串
COC(=O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-11-7(10)5-3-2-4-9-6(5)8/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
MYGAJZBZLONIBZ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter