Merck
672823
Sigma-Aldrich
2-溴-3′-氯苯乙酮
97%
别名:
3-氯苯基乙酰溴
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6BrClO
CAS号:
分子量:
233.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
39-43 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Clc1cccc(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrClO/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
KJVRURZDIOVSSQ-UHFFFAOYSA-N
應用
在 Zn-I2 存在的条件下,作为一步法制备对称 1,4-二酮的底物。[1]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis, 1750-1750 (2004)