Merck
672378
Sigma-Aldrich
2-氯-4,6-双[3-(全氟己基)丙氧基]-1,3,5-三嗪
98% (H-NMR)
别名:
2-氯-4,6-双(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-十三氟壬氧基)-1,3,5-三嗪, F26 CDMT
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H12ClF26N3O2
分子量:
867.75
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
98% (H-NMR)
SMILES字符串
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCOc1nc(Cl)nc(OCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)n1
InChI
1S/C21H12ClF26N3O2/c22-7-49-8(52-5-1-3-10(23,24)12(27,28)14(31,32)16(35,36)18(39,40)20(43,44)45)51-9(50-7)53-6-2-4-11(25,26)13(29,30)15(33,34)17(37,38)19(41,42)21(46,47)48/h1-6H2
InChI key
CBCNBGCPSUHKHN-UHFFFAOYSA-N
法律信息
Fluorous Technologies, Inc. 的产品。该化合物的使用受美国专利 6,156,896、5,859,247、5,777,121 和 6,673,539 的保护。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)