Merck
67074
Sigma-Aldrich
9-甲基鸟嘌呤
≥98.0% (HPLC)
别名:
2-氨基-6-羟基-9-甲基嘌呤
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$408.00
1 G
$1,350.00
$408.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 MG
$408.00
1 G
$1,350.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7N5O
CAS号:
分子量:
165.15
Beilstein:
174008
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$408.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
杂质
≤1% guanine
mp
≥300 °C
SMILES字符串
Cn1cnc2c(O)nc(N)nc12
InChI
1S/C6H7N5O/c1-11-2-8-3-4(11)9-6(7)10-5(3)12/h2H,1H3,(H3,7,9,10,12)
InChI key
UUWJNBOCAPUTBK-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)