Merck
670383
Sigma-Aldrich
(R)-2-氨基-1,2,3,4-四氢萘-2-羧酸
≥99.0% (HPLC)
别名:
(R)-2-氨基-1,2,3,4-四氢-2-萘甲酸, (R)-2-氨基四氢萘-2-羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H13NO2
分子量:
191.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥99.0% (HPLC)
旋光性
[α]/D -4.7±0.5°, c = 0.5 in 0.3% HCl
光学纯度
ee: ≥98%
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
杂质
≤10% water
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
N[C@@]1(CCc2ccccc2C1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO2/c12-11(10(13)14)6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-11/h1-4H,5-7,12H2,(H,13,14)/t11-/m1/s1
InChI key
CDULPPOISZOUTK-LLVKDONJSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)