Merck
670286
Sigma-Aldrich
(S)-N-Boc-1,2,3,6-四氢-2-吡啶羧酸
≥95% (HPLC)
别名:
(S)-N-Boc-1,2,3,6-四氢-2-吡啶甲酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$936.00
$936.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$936.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H17NO4
分子量:
227.26
Beilstein:
9049382
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$936.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥95% (HPLC)
表单
solid
旋光性
[α]/D -4.0±2.0°, c = 1 in methylene chloride
光学纯度
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0
官能团
carboxylic acid
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N1CC=CC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-5-4-6-8(12)9(13)14/h4-5,8H,6-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChI key
SSYLTDCVONDKNS-QMMMGPOBSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.