Merck
669865
Sigma-Aldrich
(R)-α-甲氧基-2-萘乙酸
≥99.0%
别名:
(R)-α-甲氧基-2-萘醋酸, (R)-2-NMA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H12O3
分子量:
216.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
光學活性
[α]/D -177±5°, c = 0.1 in methanol
光學純度
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
mp
111-114 °C
SMILES 字串
CO[C@@H](C(O)=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H12O3/c1-16-12(13(14)15)11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8,12H,1H3,(H,14,15)/t12-/m1/s1
InChI 密鑰
OQVFHDWREDKUCW-GFCCVEGCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Kimura, M., et al.
Tetrahedron Asymmetry, 13, 1059-1068 (2002)