Merck
668672
Sigma-Aldrich
4-(1H-吡唑-1-基)苯甲酸
90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8N2O2
CAS号:
分子量:
188.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
90%
表单
solid
mp
266 °C (dec.)
SMILES字符串
OC(=O)c1ccc(cc1)-n2cccn2
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-10(14)8-2-4-9(5-3-8)12-7-1-6-11-12/h1-7H,(H,13,14)
InChI key
XOEKYPIBVOGCDG-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)