Merck
667986
Sigma-Aldrich
3-甲基-2-糠酸甲酯
96%
别名:
3-甲基-2-呋喃甲酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8O3
CAS号:
分子量:
140.14
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
96%
表单
solid
mp
34-38 °C
SMILES字符串
COC(=O)c1occc1C
InChI
1S/C7H8O3/c1-5-3-4-10-6(5)7(8)9-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
AQQYRDKMXXSIMP-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
180.0 °F
闪点(°C)
82.22 °C
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)