Merck
667811
Sigma-Aldrich
(−)-1,2-双((2R,5R)-2,5-二苯膦酸酯)乙烷
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$141.00
500 MG
$515.00
$141.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$141.00
500 MG
$515.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H36P2
分子量:
506.60
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$141.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
solid
质量水平
mp
143-147 °C
官能团
phenyl
phosphine
SMILES字符串
C1C[C@@H](P(CCP2[C@H](CC[C@@H]2c3ccccc3)c4ccccc4)[C@H]1c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C34H36P2/c1-5-13-27(14-6-1)31-21-22-32(28-15-7-2-8-16-28)35(31)25-26-36-33(29-17-9-3-10-18-29)23-24-34(36)30-19-11-4-12-20-30/h1-20,31-34H,21-26H2/t31-,32-,33-,34-/m1/s1
InChI key
VHHAZLMVLLIMHT-YFRBGRBWSA-N
应用
(−)-1,2-Bis((2R,5R)-2,5-二苯基磷氧)乙烷可用于:
  • 在偶氮甲基1,3偶极环加成反应中作为手性配体,产生[70]富勒烯对映体;由银催化。[1]
  • 与银一起作为催化体系的组成部分,用于合成富勒烯混合体。[2]
法律信息
与Namena Corp.合作销售,仅用于研究目的。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Hierarchical Selectivity in Fullerenes: Site-, Regio-, Diastereo-, and Enantiocontrol of the 1, 3-Dipolar Cycloaddition to C70
Maroto EE, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(27), 6060-6064 (2011)
Stereodivergent-at-Metal Synthesis of [60] Fullerene Hybrids
Marco-Martinez J, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 56(8), 2136-2139 (2017)