Merck
667374
Sigma-Aldrich
2-氯-6-甲基苯并噻唑
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6ClNS
CAS号:
分子量:
183.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
mp
44-49 °C
SMILES 字串
Cc1ccc2nc(Cl)sc2c1
InChI
1S/C8H6ClNS/c1-5-2-3-6-7(4-5)11-8(9)10-6/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
PAKSGYIFUVNJQF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C