Merck
666599
Sigma-Aldrich
4-溴-2-呋喃甲醛
97%
别名:
4-溴-2-糠醛
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$152.00
$152.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$152.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3BrO2
CAS号:
分子量:
174.98
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$152.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
54-58 °C
官能团
aldehyde
bromo
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Brc1coc(C=O)c1
InChI
1S/C5H3BrO2/c6-4-1-5(2-7)8-3-4/h1-3H
InChI key
MRGBBKQOSUHKPF-UHFFFAOYSA-N
应用
用于合成呋喃基环丁烯二酮、强效 G-蛋白偶联受体拮抗剂的结构单元。[1]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F
闪点(°C)
> 110 °C
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Jianhua Chao et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(13), 3778-3783 (2007-04-27)
A novel series of cyclobutenedione centered C(4)-alkyl substituted furanyl analogs was developed as potent CXCR2 and CXCR1 antagonists. Compound 16 exhibits potent inhibitory activities against IL-8 binding to the receptors (CXCR2 Ki=1 nM, IC(50)=1.3 nM; CXCR1 Ki=3 nM, IC(50)=7.3 nM)