Merck
666513
Sigma-Aldrich
2-氯-4-吡啶硼酸
≥95.0%
别名:
2-氯吡啶-4-硼酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$54.80
5 G
$227.00
$54.80
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$54.80
5 G
$227.00
About This Item
线性分子式:
Cl(C5H3N)B(OH)2
分子量:
157.36
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$54.80
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥95.0%
表单
solid
mp
155-163 °C
官能团
chloro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OB(O)c1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C5H5BClNO2/c7-5-3-4(6(9)10)1-2-8-5/h1-3,9-10H
InChI key
WJYRVVDXJMJLTN-UHFFFAOYSA-N
一般描述
可含有不定量的酸酐
应用
过氧化物介导的羟基脱硼化反应的底物,可生成高产率的卤代羟基吡啶。[1]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrahedron, 61, 1417-1417 (2005)