Merck
666009
Sigma-Aldrich
Fmoc-O-叔丁基-L-谷氨酸-13C5, 15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
t-Bu-O213C13CH213CH213CH(15NH-Fmoc)13CO2H
分子量:
431.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
化驗
95% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量偏移
M+6
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C26H27NO10/c1-26(2,3)37-25(33)35-21(28)13-12-20(22(29)30)27-23(31)36-24(32)34-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,29,30)/i12+1,13+1,20+1,21+1,22+1,27+1
InChI 密鑰
FDYBNOVXBMCGNW-CKXUOWENSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3