Merck
665649
Sigma-Aldrich
2,6-双(三氟甲基)吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H3F6N
CAS号:
分子量:
215.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
沸点
82 °C/18 mmHg
mp
55-59 °C
官能团
fluoro
SMILES字符串
FC(F)(F)c1cccc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F6N/c8-6(9,10)4-2-1-3-5(14-4)7(11,12)13/h1-3H
InChI key
YPDVFTXBESQIPJ-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameSkull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
153.0 °F
闪点(°C)
67.2 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)