Merck
665517
Sigma-Aldrich
3,3-二氟哌啶 盐酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9F2N · HCl
分子量:
157.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
243-247 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[H].FC1(F)CCCNC1
InChI
1S/C5H9F2N.ClH/c6-5(7)2-1-3-8-4-5;/h8H,1-4H2;1H
InChI 密鑰
LEHHIPIDKQVNEV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3