Merck
661201
Sigma-Aldrich
N-Cbz-3-吡咯烷酮
96%
别名:
1-Carbobenzyloxy-3-pyrrolidinone, 1-Cbz-3-吡咯烷酮, 3-氧代-1-吡咯烷羧酸,苯基甲基酯, 3-氧代吡咯烷-1-羧酸苄酯, N-苄氧羰基-3-吡咯烷酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H13NO3
分子量:
219.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
雜質
(4% DCM)
4% DCM detected in first lot
折射率
n20/D 1.5410
密度
1.1897 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
O=C1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO3/c14-11-6-7-13(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
InChI 密鑰
LMHWEUQNJRXMCD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3