Merck
664790
Sigma-Aldrich
3-(4-甲基苯基)苯甲醛
97%
别名:
4′-甲基-3-甲酰基联苯, 4′-甲基[1,1′-联苯]-3-甲醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H12O
分子量:
196.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
折射率
n20/D 1.6242
密度
1.0758 g/mL at 25 °C
官能团
aldehyde
SMILES字符串
Cc1ccc(cc1)-c2cccc(C=O)c2
InChI
1S/C14H12O/c1-11-5-7-13(8-6-11)14-4-2-3-12(9-14)10-15/h2-10H,1H3
InChI key
VEEXIHQTCQUWED-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
>230.0 °F
闪点(°C)
> 110 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)