Merck
664162
Sigma-Aldrich
2-(3-甲氧基苯氧基)苯甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3COC6H4OC6H4CHO
分子量:
228.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
34-38 °C
官能基
aldehyde
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccccc1Oc2cccc(OC)c2
InChI
1S/C14H12O3/c1-16-12-6-4-7-13(9-12)17-14-8-3-2-5-11(14)10-15/h2-10H,1H3
InChI 密鑰
AOGRYADLPWDYSN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)