Merck
662836
Sigma-Aldrich
(N-Boc-β-氨基)-丙氨酸
别名:
Boc-Dap-OH, (S)-3-氨基-2-(叔丁氧羰基氨基)丙酸, 3-氨基-(叔丁氧羰基)-L-丙氨酸, Nα-Boc-L-2,3-二氨基丙酸, Boc-Dpr-OH
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H16N2O4
CAS号:
分子量:
204.22
Beilstein:
4182136
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
210 °C (dec.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CN)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O4/c1-8(2,3)14-7(13)10-5(4-9)6(11)12/h5H,4,9H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12)/t5-/m0/s1
InChI 密鑰
KRJLRVZLNABMAT-YFKPBYRVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
反应物用于:
  • 人工合成分子识别基序引导的蛋白质组装
  • 具有抗菌和溶血活性的短杆菌肽环状类似物的固相合成
  • HCV 蛋白酶抑制剂修饰类似物的合成
  • 多肽 V1a 受体激动剂的固相合成
  • 脂水界面的定向肽组装
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3